Learn More
Metil 1-tiolincosaminida, TRC
Código de producto. 30465889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30465889 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30465889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM330735100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1-Thiolincosaminide
CAS 14810-93-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9H19NO5S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Methyl 6-Amino-6,8-dideoxy-1-thio-D-erythro-α-D-galacto-octopyranoside, Methyl α-Thiolincosaminide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19NO5S/c1-3(11)4(10)8-6(13)5(12)7(14)9(15-8)16-2/h3-9,11-14H,10H2,1-2H3/t3-,4-,5+,6-,7-,8-,9-/m1/s1
SMILES C[C@H]([C@H]([C@@H]1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O1)SC)O)O)O)N)O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2-[(1R,2R)-1-amino-2-hidroxipropil]-6-metilsulfaniloxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 253.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0984
Porcentaje de pureza >95