Learn More
Metil 1-testosterona, TRC
Código de producto. 30475810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475810 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30475810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32641025MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17b-Hydroxy-17a-methyl-5a-androst-1-ene-3-one
CAS 65-04-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C20H30O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 17β-Hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-ene-3-one, Methyl 1-Testosterone, 5α-Androst-1-en-3-one, 17β-hydroxy-17-methyl- (6CI,7CI,8CI), 17-Methyl-1-testosterone, 17α-Methyl-17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one, 17α-Methyl-17β-hydroxy-Δ1-5α-androsten-3-one, 17β-Hydroxy-17-methyl-5α-androst-1-en-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-5α-androstan-1-en-3-one, Methyl-1-testosterone, SC 11195
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h6,9,13,15-17,22H,4-5,7-8,10-12H2,1-3H3/t13-,15+,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC (5S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13,17-trimetil-5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-4H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 302.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.451
Porcentaje de pureza >95