Learn More
Metil 1-(Fenilsulfonilo)-1H-pirrolo[2,3-b]piridina-5-carboxilato, TRC
Código de producto. 30475500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475500 100 mg 100 miligramos
30466763 10 mg 10 miligramos
30466765 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM354560100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1083181-12-7
Fórmula molecular C15H12N2O4S
Peso molecular (g/mol) 316.33
Nombre IUPAC Metil 1-(benzenosulfonil)pirrolo[2,3-b]piridina-5-carboxilato
SMILES COC(=O)c1cnc2c(ccn2S(=O)(=O)c3ccccc3)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1-(Phenylsulfonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O4S/c1-21-15(18)12-9-11-7-8-17(14(11)16-10-12)22(19,20)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.0518