Learn More
1-Naftilacetato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11414484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414484 5 g 5 g
11424484 25 g 25 g
11434484 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414484 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13126.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1-naftilacetato de metilo también se utiliza como una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2876-78-0
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.237
Número MDL MFCD00004045
Clave InChI YGGXZTQSGNFKPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-naphthaleneacetate, methyl 1-naphthylacetate, hormonit, kartofin, methyl 2-naphthalen-1-yl acetate, 1-naphthaleneacetic acid methyl ester, m 1 growth regulator, 1-naphthaleneacetic acid, methyl ester, methyl alpha-naphthylacetate, methyl naphthaleneacetic acid
PubChem CID 17891
Nombre IUPAC 2-naftalen-1-ilacetato de metilo
SMILES COC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1-naphthylacetate
Densidad 1.144
Punto de ebullición 155°C to 157°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.598
Cantidad 5 g
Beilstein 1956293
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 97%