Learn More
Metil-1-naftalenametilamina, TRC
Código de producto. 30136973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136973 5 g 5 g
30134012 1 g 1 g
30010712 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3231405G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14489-75-9
Fórmula molecular C12 H13 N
Peso molecular (g/mol) 171.24
Nombre IUPAC N-metil-1-naftalena-1-ilmetanamina
SMILES CNCc1cccc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-1-naphthalenemethylamine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8,13H,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.1048