Learn More
1-Metilpirrol-2-carboxilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464424 5 g 5 g
11474424 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464424 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13095.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 37619-24-2 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxylate is used as chemical and organic Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metilpirrol-2-carboxilato de metilo se utiliza como intermedio químicos y orgánico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37619-24-2
Fórmula molecular C7H9NO2
Peso molecular (g/mol) 139.154
Número MDL MFCD00052747
Clave InChI APHVGKYWHWFAQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, methyl1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 1-methyl-2-pyrrolecarboxylate, 1-methylpyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem12438, acmc-209iue, methylmethylpyrrolecarboxylate, 2-methoxycarbonyl-1-methylpyrrole, methyl 1-methyl-pyrrole-2-carboxylate
PubChem CID 142178
Nombre IUPAC 1-metilpirrol-2-carboxilato de metilo
SMILES CN1C=CC=C1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxylate
Punto de ebullición 96°C to 98°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.522
Cantidad 5 g
Beilstein 116477
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.16
Porcentaje de pureza 99%