Learn More
1-Metilimidazol-5-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 1-methylimidazole-5-carboxylate |
| Punto de fusión | 56°C to 58°C |
| Color | Amarillo |
| Cantidad | 1 g |
| Nombre IUPAC | metil 3-metilimidazol-4-carboxilato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.14 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo |