Learn More
1-Metilimidazol-5-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11489890
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Unit Size:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11489890 0.25 g 0.25 g
11499890 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11489890 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044688.01
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17289-20-2
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.14
Número MDL MFCD01567300
Clave InChI AKDPLDCXQNEMCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate, methyl 1-methylimidazole-5-carboxylate, methyl1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate, 3-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl ester, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid methyl ester, pubchem9004, acmc-209e5h, 1-methylimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2736896
SMILES COC(=O)C1=CN=CN1C
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 1-methylimidazole-5-carboxylate
Punto de fusión 56°C to 58°C
Color Amarillo
Cantidad 0.25 g
Nombre IUPAC 3-metilimidazol-4-carboxilato de metilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo