Learn More
Metilcetona 1-metilciclopropil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10103580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10103580 5 g Frasco de vidrio 5 g
10307030 25 g Frasco de vidrio 25 g
11904841 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10103580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147630050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1567-75-5 | C6H10O | 98.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1567-75-5
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.14
Clave InChI OQBCJXUAQQMTRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-methylcyclopropyl ketone, 1-1-methylcyclopropyl ethan-1-one, 1-1-methylcyclopropyl ethanone, 1-acetyl-1-methylcyclopropane, ethanone, 1-1-methylcyclopropyl, 1-methylcyclopropyl methyl ketone, methyl 1-methyl cyclopropyl ketone, 1-1-methyl-cyclopropyl-ethanone, methyl1-methylcyclopropylketone
PubChem CID 74067
Nombre IUPAC 1-(1-metilciclopropil)etanona
SMILES CC(=O)C1(CC1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1-methylcyclopropyl ketone
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8950g/mL
Punto de ebullición 125.0°C to 128.0°C
Temperatura de inflamación 24°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C3H4COCH3
Índice de refracción 1.4330 to 1.4350
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.895
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 1-methylcyclopropyl ketone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.