Learn More
1-Metil-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-pirazol-5-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyrazole-5-carboxylate |
| CAS | 929899-20-7 |
| Fórmula molecular | C12H19BN2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19BN2O4/c1-11(2)12(3,4)19-13(18-11)9-7-8(10(16)17-6)15(5)14-9/h7H,1-6H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(nn1C)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 266.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.1438 |