Learn More
1-metil-1h-indazol-3-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 1-Methyl-1h-indazole-3-carboxylate |
| CAS | 109216-60-6 |
| Fórmula molecular | C10H10N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methyl-d3 1-Methyl-d3-1H-indazole-3-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O2/c1-12-8-6-4-3-5-7(8)9(11-12)10(13)14-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C2C=CC=CC2=[N](C)[N]1 |
| Nombre IUPAC | 1-metilindazol-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 190.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0742 |