Learn More
Metil 1-metil-1H-imidazol-4-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10350993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10350993 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10681845 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10350993 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC03622DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 17289-19-9
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.142
Número MDL MFCD02179561
Clave InChI KZPZTVKOJSKVBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl ester, pubchem9002, acmc-209e5g, methyl1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, ksc534i0d, methyl 1-methylimidazol-4-carboxylate, methyl 1-methyl-1h-imidazole-carboxylate, 4-methoxycarbonyl-1-methyl-1h-imidazole
PubChem CID 2773510
Nombre IUPAC metil 1-metilimidazol-4-carboxilato
SMILES CN1C=C(N=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%