Learn More
Metil 1-hidroxi-2-naftoato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11945001 5 g Frasco de vidrio 5 g
11925001 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428470050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 948-03-8 | C12H10O3 | 202.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 948-03-8
Fórmula molecular C12H10O3
Peso molecular (g/mol) 202.21
Clave InChI HMIBDRSTVGFJPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-hydroxy-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-, methyl ester, 1-hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, 1-hydroxy-2-naphthoic acid, methyl ester, acmc-20akjf, 2-naphthoic acid, 1-hydroxy-, methyl ester, methyl=1-hydroxy-2-naphthoate, 1-hydroxy-2-carbomethoxynaphthalene, methyl 1-hydroxy-naphthalene-2-carboxylate
PubChem CID 70358
Nombre IUPAC metil 1-hidroxinaftaleno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
Punto de fusión 76°C to 80°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.