Learn More
Metil 1-hidroxi-1-ciclopropano carboxilato, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10671642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10671642 5 g Frasco de vidrio 5 g
10071831 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10671642 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 302110050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33689-29-1 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33689-29-1
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD02093884
Clave InChI KPJWVJURYXOHOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, methyl 1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate, methyl 1-hydroxy-1-cyclopropanecarboxylate, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid methyl ester, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate, hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, 1-hydroxy-cyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 2733178
Nombre IUPAC metil 1-hidroxiciclopropano-1-carboxilato
SMILES COC(=O)C1(O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate
Color Amarillo
Punto de ebullición 70°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4470 to 1.452
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 116
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido