Learn More
Metil 1-ciclopenteno-1-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10224954 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10224954 10 g Frasco de vidrio 10 g
10214954 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10224954 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 397590100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 25662-28-6 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25662-28-6
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.16
Número MDL MFCD00239506
Clave InChI VTYCAXIAUKEGBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate, methyl cyclopent-1-enecarboxylate, methyl cyclopent-1-ene-1-carboxylate, cyclopentene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 1-cyclopentenecarboxylate, 1-cyclopentenecarboxylic acid methyl ester, 1-cyclopentene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl1-cyclopentene-1-carboxylate, 1-cyclopentene-1-carboxylic acid methyl ester, pubchem2487
PubChem CID 549129
Nombre IUPAC metil ciclopenteno-1-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CCCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.0310g/mL
Punto de ebullición 76°C to 78°C (9.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H7COOCH3
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.031
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o sólido de baja fusión
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.