Learn More
1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 1-(Cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxylate |
| CAS | 1971008-01-1 |
| Fórmula molecular | C16H20N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N2O2/c1-20-16(19)15-13-9-5-6-10-14(13)18(17-15)11-12-7-3-2-4-8-12/h5-6,9-10,12H,2-4,7-8,11H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1nn(CC2CCCCC2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 1-(ciclohexilmetil)indazol-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 272.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.1525 |