Learn More
Metil 1-ciclohexeno-1-carboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10476232 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10476232 5 g Frasco de vidrio 5 g
10773773 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10476232 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213710050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18448-47-0 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18448-47-0
Número MDL MFCD00001544
Clave InChI KXPWRCPEMHIZGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate, methyl cyclohex-1-enecarboxylate, methyl 1-cyclohexenecarboxylate, methyl cyclohex-1-ene-1-carboxylate, 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, cyclohexenecarboxylic acid, methyl ester, cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl1-cyclohexene-1-carboxylate, pubchem11031, 1-carbomethoxy cyclohexene
PubChem CID 87647
Nombre IUPAC metil ciclohexeno-1-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate
Color Incolora
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 190°C to 192°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H12O2
Fórmula lineal C6H9CO2CH3
Índice de refracción 1.4755 to 1.4775
Cantidad 5 g
Beilstein 09, IV, 112
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso molecular (g/mol) 140.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido