Learn More
1-Ciclohexeno-1-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate is used in the diastereoselective synthesis of cis-1,2-dialkenylcyclopropanols and methyl -7,7-dimethyl-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9b-decahydrodibenzo[b,d]furan-4a-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-ciclohexeno-1-carboxilato de metilo se utiliza en la síntesis diastereoselectiva de cis-1,2-diquenilciclopropanoles y -7,7-dimetil-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9b-decahidrodibenzo[b,d]furán-4a-carboxilato de metilo.
Solubilidad
Inmiscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate |
| Densidad | 1.03 |
| Punto de ebullición | 190°C to 192°C |
| Temperatura de inflamación | 73°C (165°F) |
| Índice de refracción | 1.477 |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Immiscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.18 |
| Porcentaje de pureza | 97% |