Learn More
1-Ciclohexeno-1-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457246 5 g 5 g
11467246 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25568.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18448-47-0 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate is used in the diastereoselective synthesis of cis-1,2-dialkenylcyclopropanols and methyl -7,7-dimethyl-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9b-decahydrodibenzo[b,d]furan-4a-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-ciclohexeno-1-carboxilato de metilo se utiliza en la síntesis diastereoselectiva de cis-1,2-diquenilciclopropanoles y -7,7-dimetil-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9b-decahidrodibenzo[b,d]furán-4a-carboxilato de metilo.
Solubilidad
Inmiscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18448-47-0
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.182
Número MDL MFCD00001544
Clave InChI KXPWRCPEMHIZGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate, methyl cyclohex-1-enecarboxylate, methyl 1-cyclohexenecarboxylate, methyl cyclohex-1-ene-1-carboxylate, 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, cyclohexenecarboxylic acid, methyl ester, cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl1-cyclohexene-1-carboxylate, pubchem11031, 1-carbomethoxy cyclohexene
PubChem CID 87647
Nombre IUPAC metil ciclohexeno-1-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate
Densidad 1.03
Punto de ebullición 190°C to 192°C
Temperatura de inflamación 73°C (165°F)
Índice de refracción 1.477
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Porcentaje de pureza 97%