Learn More
1-Boc-pirrolidina-3-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476217 5 g 5 g
15466217 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33407.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122684-33-7 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122684-33-7
Fórmula molecular C11H19NO4
Peso molecular (g/mol) 229.276
Número MDL MFCD04038683
Clave InChI LIWFYAVKYUQMRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butyl 3-methyl pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, methyl 1-n-boc-dl-beta-prolinate, 1,3-pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 3-methyl ester, methyl 1-boc-3-pyrrolidine carboxylate, pyrrolidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 3-methyl ester, methyl 1-boc-pyrrolidine-3-carboxylate, methyl 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinecarboxylate, s-1-boc-pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, pubchem10748
PubChem CID 4572775
Nombre IUPAC 3-O-metil pirrolidina-1,3-dicarboxilato de 1-O-terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylate
Punto de ebullición 105°C (0.2 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Porcentaje de pureza 97%