Learn More
Clorhidrato de metil 1-bencil-4-oxo-3-piperidina-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10686442 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10686442 25 g Frasco de vidrio 25 g
10492591 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10686442 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210560250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 3939-01-3
Fórmula molecular C14H17NO3·HCl
Peso molecular (g/mol) 283.76
Número MDL MFCD00012799
Clave InChI BRADBAOVPACOQQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidine-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-carbomethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate, hcl, methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hcl, 1-benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hcl, pubchem12956, acmc-1cll5
PubChem CID 107479
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidine-carboxylate hydrochloride
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 172°C
Color Rosa a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.76
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino