Learn More
Clorhidrato de metilo 1-aminociclopropanocarboxilato, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10814151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10814151 500 mg 500 miligramos
10804151 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10814151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436625000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 72784-42-0
Fórmula molecular C5H9NO2·ClH
Peso molecular (g/mol) 151.59
Clave InChI CHSDCWKLSHPKFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, methyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hydrochloride, 1,1-accp ome, 1-amino-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester hcl, methyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, methyl ester, hydrochloride, ksc498c1l, methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hcl, methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
PubChem CID 12760695
Nombre IUPAC metilo 1-aminociclopropano-1-carboxilato; clorhidrato
SMILES COC(=O)C1(CC1)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Punto de fusión 176.4°C to 178.7°C
Color Blanco
Análisis elemental 38.37 to 40.33% C, 8.95 to 9.40%
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.