Learn More
1-acetil-2-oxoindolina-6-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 1-acetyl-2-oxoindoline-6-carboxylate |
| CAS | 676326-36-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H11 N O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Methyl 1-Acetyl-2-oxoindoline-6-carboxylate, 1H-Indole-6-carboxylic acid, 1-acetyl-2,3-dihydro-2-oxo-, methyl ester (9CI, ACI), Methyl 1-acetyl-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate (ACI), Methyl 1-acetyl-2-oxoindoline-6-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO4/c1-7(14)13-10-5-9(12(16)17-2)4-3-8(10)6-11(13)15/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc2CC(=O)N(C(=O)C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-acetil-2-oxo-3H-indol-6-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 233.22 |
| Mostrar más |