Learn More
1,4-Dihidro-4-(2'-trifluorometil)fenil-piridina-3-carboxilato-5-etilcarboxamida de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 1,4-Dihydro-4-(2'-trifluoromethyl)phenyl-pyridine-3-carboxylate-5-ethyl Carboxamide |
| CAS | 887407-06-9 |
| Fórmula molecular | C19 H21 F3 N2 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21F3N2O3/c1-5-23-17(25)14-10(2)24-11(3)15(18(26)27-4)16(14)12-8-6-7-9-13(12)19(20,21)22/h6-9,16,24H,5H2,1-4H3,(H,23,25) |
| SMILES | CCNC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2C(F)(F)F)C(=O)OC)C |
| Nombre IUPAC | 5-(etilcarbamoil)-2,6-dimetil-4-[2-(trifluorometil)fenil]-1,4-dihidropiridina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 382.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.1504 |