Learn More
[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metil-1H-indol-3-il]acetato de metilo (éster metílico de indometacina), Mikromol™
Descripción
[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metil-1H-indol-3-il]acetato de metilo (éster metílico de indometacina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indomethacin Methyl Ester |
| CAS | 1601-18-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Indomethacin Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H18 Cl N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid methyl ester, Indole-3-acetic acid, 1-(p-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-, methyl ester (7CI,8CI), Indomethacin methyl ester, L 588983, Methyl 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetate, Methyl N-(p-chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetate, Indometacin Imp. H (EP), Indometacin Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18ClNO4/c1-12-16(11-19(23)26-3)17-10-15(25-2)8-9-18(17)22(12)20(24)13-4-6-14(21)7-5-13/h4-10H,11H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13 |
| Nombre IUPAC | 2-[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acetato de metilo |
| Mostrar más |