Learn More
Metil 1,4-Benzodioxan-2-carboxilato, TRC
Código de producto. 17904375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17904375 250 mg 250 miligramos
17933305 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17904375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM289780250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3663-79-4
Fórmula molecular C10 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 194.18
Sinónimo 1,4-Benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-, methyl ester, 1,4-Benzodioxan-2-carboxylic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Methyl 1,4-benzodioxan-2-carboxylate, Methyl 1,4-benzodioxane-2-carboxylate, Methyl (2RS)-1,4-benzodioxane-2-carboxylate
Nombre IUPAC Metil 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-3-carboxilato
SMILES COC(=O)C1COc2ccccc2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (2RS)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-12-10(11)9-6-13-7-4-2-3-5-8(7)14-9/h2-5,9H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0579