Learn More
1-((2-Benciloxicarbonxil)fenil)-2,3,4-tri-O-acetil-Beta-D-glucopiranuronato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 1-((2-Benzyloxycarbonxyl)phenyl)-2,3,4-tri-O-acetyl-beta-D-glucopyranuronate |
| CAS | 221287-88-3 |
| Fórmula molecular | C27 H28 O12 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl 1-((2-Benzyloxycarbonxyl)Phenyl)-2,3,4-Tri-O-Acetyl-B-D- Glucopyranuronate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H28O12/c1-15(28)35-21-22(36-16(2)29)24(37-17(3)30)27(39-23(21)26(32)33-4)38-20-13-9-8-12-19(20)25(31)34-14-18-10-6-5-7-11-18/h5-13,21-24,27H,14H2,1-4H3/t21-,22-,23-,24+,27+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2C(=O)OCc3ccccc3)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(2-fenilmetoxicarbonilfenoxi)oxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 544.504 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 544.1581 |