Learn More
Metil 1,2,4-Triazola-3-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 1,2,4-Triazole-3-carboxylate |
| CAS | 4928-88-5 |
| Fórmula molecular | C4H5N3O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Methyl 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylate, s-Triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester, 3-Methoxycarbonyl-1,2,4-triazole, Methyl 4H-1,2,4-Triazole-3-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5N3O2/c1-9-4(8)3-5-2-6-7-3/h2H,1H3,(H,5,6,7) |
| SMILES | COC(=O)c1nc[nH]n1 |
| Nombre IUPAC | metil 1H-1,2,4-triazola-3-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 127.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0382 |