Learn More
1,2,4-Triazol-3-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456456 100 g 100 g
11436456 5 g 5 g
11446456 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24750.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4928-88-5 | C4H5N3O2 | 127.103 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4928-88-5
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.103
Número MDL MFCD00135989
Clave InChI QMPFMODFBNEYJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735089
Nombre IUPAC 1H-1,2,4-triazol-5-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=NC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate
Cantidad 100 g
Sinónimo methyl 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 4h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, 1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methylester, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, methyl ester, 1h-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl1,2,4-triazole-3-carboxylate, acmc-20a2ir, 5-carbomethoxy-1,2,4-triazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 98%