Learn More
1-(2,4-difluorofenil)-3-fenil-1H-pirazol-5-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 1-(2,4-Difluorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate |
| CAS | 1202030-37-2 |
| Fórmula molecular | C17 H12 F2 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrazole-5-carboxylic acid, 1-(2,4-difluorophenyl)-3-phenyl-, methyl ester (ACI), Methyl 1-(2,4-difluorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H12F2N2O2/c1-23-17(22)16-10-14(11-5-3-2-4-6-11)20-21(16)15-8-7-12(18)9-13(15)19/h2-10H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(nn1c2ccc(F)cc2F)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-(2,4-difluorofenil)-5-fenil-pirazol-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 314.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.0867 |