Learn More
1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate |
| CAS | 17502-86-2 |
| Fórmula molecular | C12 H14 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O2/c1-14-12(13)11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-3,5,7,11H,4,6,8H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1CCCc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 190.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0994 |