Learn More
1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftaleno-carboxilato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 17901926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17901926 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17901926 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0088.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftaleno-carboxilato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate
CAS 17502-86-2
Nombres de analitos o componentes Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H14 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalene-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O2/c1-14-12(13)11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-3,5,7,11H,4,6,8H2,1H3
SMILES COC(=O)C1CCCc2ccccc12
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 190.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0994 g/mol