Learn More
Meticlotiazida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyclothiazide |
| CAS | 135-07-9 |
| Fórmula molecular | C9 H11 Cl2 N3 O4 S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Methyclothiazide, Methyclothiazid, 6-chloro-3-(chloromethyl)-3,4-dihydro-2-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide-1,1-dioxide, 6-Chloro-3-chloromethyl-3,4-dihydro-2-methyl-7-sulfamoyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Aquatensen, Ciba 7272-Su, Duretic, Enduron, Enduronum, Eutron, Methyclothiazid, Methyclothiazide, Methycyclothiazide, Methylcyclothiazide, NSC 110431, Naturon |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11Cl2N3O4S2/c1-14-9(4-10)13-6-2-5(11)7(19(12,15)16)3-8(6)20(14,17)18/h2-3,9,13H,4H2,1H3,(H2,12,15,16) |
| SMILES | CN1C(CCl)Nc2cc(Cl)c(cc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-3-(clorometil)-2-metil-1,1-dioxo-3,4-dihidro-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 360.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.9568 |