Learn More
Meticlotiazida, LoGiCal
Código de producto. 30458261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458261 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458261 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1334.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyclothiazide
CAS 135-07-9
Nombres de analitos o componentes Methyclothiazide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 Cl2 N3 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyclothiazide, Methyclothiazid, 6-chloro-3-(chloromethyl)-3,4-dihydro-2-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide-1,1-dioxide, 6-Chloro-3-chloromethyl-3,4-dihydro-2-methyl-7-sulfamoyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Aquatensen, Ciba 7272-Su, Duretic, Enduron, Enduronum, Eutron, Methyclothiazid, Methyclothiazide, Methycyclothiazide, Methylcyclothiazide, NSC 110431, Naturon
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11Cl2N3O4S2/c1-14-9(4-10)13-6-2-5(11)7(19(12,15)16)3-8(6)20(14,17)18/h2-3,9,13H,4H2,1H3,(H2,12,15,16)
Tipo de solución Neat
SMILES CN1C(CCl)Nc2cc(Cl)c(cc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 6-cloro-3-(clorometil)-2-metil-1,1-dioxo-3,4-dihidro-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 360.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.9568 g/mol