Learn More
Metsuximida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methsuximide |
| CAS | 77-41-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H13 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,5-Pyrrolidinedione','1,3-dimethyl-3-phenyl-, Succinimide','N,2-dimethyl-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (±)-Mesuximide, 1,3-Dimethyl-3-phenylsuccinimide, Celontin, Mesuximide, Mesuximidum, Methsuximid, Methsuximide, N,2-Dimethyl-2-phenylsuccinimide, PM 396, Petinutin, Racemic methsuximide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO2/c1-12(9-6-4-3-5-7-9)8-10(14)13(2)11(12)15/h3-7H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1C(=O)CC(C)(C1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dimetil-3-fenilpirrolidina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 203.24 |
| Mostrar más |