Learn More
Metsuximida, LoGiCal
Código de producto. 30458641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458641 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458641 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3137.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methsuximide
CAS 77-41-8
Nombres de analitos o componentes Methsuximide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,5-Pyrrolidinedione, 1,3-dimethyl-3-phenyl-, Succinimide, N,2-dimethyl-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dimethyl-3-phenylsuccinimide, Celontin, Mesuximide, Mesuximidum, Methsuximid, Methsuximide, N,2-Dimethyl-2-phenylsuccinimide, PM 396, Petinutin, Racemic methsuximide, (+/-)-Mesuximide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO2/c1-12(9-6-4-3-5-7-9)8-10(14)13(2)11(12)15/h3-7H,8H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN1C(=O)CC(C)(C1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-3-fenilpirrolidina-2,5-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 203.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0946 g/mol