Learn More
Metoxitrimetilsilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methoxytrimethylsilane |
| CAS | 1825-61-2 |
| Fórmula molecular | C4 H12 O Si |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12OSi/c1-5-6(2,3)4/h1-4H3 |
| SMILES | CO[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | metoxi(trimetil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 104.223 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.066 |