Learn More
Metoxitrimetilsilano, + 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10514304 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10514304 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10084863 25 g Frasco de vidrio 25 g
10207903 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10514304 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392471000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1825-61-2 | C4H12OSi | 104.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1825-61-2
Fórmula molecular C4H12OSi
Peso molecular (g/mol) 104.22
Número MDL MFCD00008344,MFCD03458977
Clave InChI POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn
PubChem CID 15771
Nombre IUPAC metoxi(trimetil)silano
SMILES CO[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxytrimethylsilane
Color Incolora
Densidad 0.7560g/mL
Punto de ebullición 55.0°C to 57.0°C
Temperatura de inflamación −11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H3COSi(CH3)3
Índice de refracción 1.3660 to 1.3680 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.756
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.22
Porcentaje de pureza 96+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methoxytrimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.