Learn More
Metoxitributilestaño, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methoxytributyltin |
| CAS | 1067-52-3 |
| Fórmula molecular | C13H30OSn |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | TributylmethoxytinTributylmethoxy StannaneNSC 202857Tributyltin Methoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3C4H9.CH3O.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H3;/q;;;-1;+1 |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC |
| Nombre IUPAC | tributil(metoxi)estannano |
| Peso molecular (g/mol) | 321.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.1319 |