Learn More
Metoxitributilestaño, TRC
Código de producto. 30484085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30484085 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30484085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM51298025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxytributyltin
CAS 1067-52-3
Fórmula molecular C13H30OSn
Cantidad 25 g
Sinónimo TributylmethoxytinTributylmethoxy StannaneNSC 202857Tributyltin Methoxide
Fórmula InChI InChI=1S/3C4H9.CH3O.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H3;/q;;;-1;+1
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
Nombre IUPAC tributil(metoxi)estannano
Peso molecular (g/mol) 321.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.1319