Learn More
Maleato de metoxipromazina, LoGiCal
Código de producto. 30462477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462477 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462477 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1887.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxypromazine Maleate
CAS 3403-42-7
Nombres de analitos o componentes Methoxypromazine Maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 O S . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-methoxy-N,N-dimethyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-methoxy-N,N-dimethyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methoxy-, maleate (1:1) (8CI), 2-Methoxypromazine maleate, Methopromazine maleate, Methoxypromazine maleate, Metopromazine maleate, Mopazine, Mopazine maleate, NSC 169469, Tentone, Tentone maleate, Vetomazine
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2OS.C4H4O4/c1-19(2)11-6-12-20-15-7-4-5-8-17(15)22-18-10-9-14(21-3)13-16(18)20;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico;3-(2-metoxifenotiazin-10-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 430.52
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.1562 g/mol