Learn More
Metoxipivalonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methoxypivalonitrile |
| CAS | 99705-29-0 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2,4-7)5-8-3/h5H2,1-3H3 |
| SMILES | COCC(C)(C)C#N |
| Nombre IUPAC | 3-metoxi-2,2-dimetilpropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 113.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.0841 |