Learn More
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7161458 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15636130 5 g Frasco de vidrio 5 g
15626130 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15636130 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 652105G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
for gravimetric determination of Na,≥99.0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7021-09-2
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00064217
Clave InChI DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 107202
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-ácido fenilacético
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-α-Methoxyphenylacetic acid
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(OCH3)COOH
Cantidad 5 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2209197
Sinónimo methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid
SMILES COC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.17g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (T)