Learn More
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid, Solstice
Código de producto. 15636130 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15636130 5 g Frasco de vidrio 5 g
15626130 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15636130 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 652105G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
for gravimetric determination of Na,≥99.0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7021-09-2
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00064217
Clave InChI DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 107202
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-ácido fenilacético
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-α-Methoxyphenylacetic acid
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(OCH3)COOH
Cantidad 5 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2209197
Sinónimo methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid
SMILES COC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.17g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (T)