Learn More
Metoxifenona, TRC
Código de producto. 30482718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482718 50 mg 50 miligramos
30473919 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30482718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32974050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41295-28-7
Fórmula molecular C16 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 240.3
Sinónimo Methanone, (4-methoxy-3-methylphenyl)(3-methylphenyl)- (9CI, ACI), (4-Methoxy-3-methylphenyl)(3-methylphenyl)methanone (ACI), (4-Methoxy-3-methylphenyl)(m-tolyl)methanone, 3,3'-Dimethyl-4-methoxybenzophenone, 4-Methoxy-3,3'-dimethylbenzophenone, 4-Methoxy-3-methylphenyl 3-methylphenyl ketone, Kayacure MBP, Methoxyphenone, NK 049
Nombre IUPAC (4-metaxi-3-metilfenil)-(3-metilfenil)metanona
SMILES COc1ccc(cc1C)C(=O)c2cccc(C)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxyphenon
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O2/c1-11-5-4-6-13(9-11)16(17)14-7-8-15(18-3)12(2)10-14/h4-10H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.115