Learn More
Clorhidrato de metoxifenamina, TRC
Código de producto. 30465216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30465216 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30465216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26526550MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxymethamphetamine Hydrochloride
CAS 5588-10-3
Fórmula molecular C11 H17 N O . Cl H
Cantidad 50 mg
Sinónimo Benzeneethanamine','2-methoxy-N,α-dimethyl-','hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine','2-methoxy-N,α-dimethyl-','hydrochloride (9CI), Phenethylamine','o-methoxy-N,α-dimethyl-','hydrochloride (7CI,8CI), (±)-Methoxyphenamine hydrochloride, 2-Methoxymethamphetamine hydrochloride, Methoxyphenamine hydrochloride, Methoxyphenaminium chloride, NSC 65644, Orthoxine hydrochloride, Ortodrinex hydrochloride, Proasma, dl-Orthoxine hydrochloride, dl-o-Methoxy-N,α-dimethylphenethylamine hydrochloride, o-Methoxy-N,α-dimethylphenethylamine hydrochloride, o-Methoxymethamphetamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-9(12-2)8-10-6-4-5-7-11(10)13-3;/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CNC(C)Cc1ccccc1OC
Nombre IUPAC 1-(2-metoxifenil)-N-metilpropan-2-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 215.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1077