Learn More
Clorhidrato de metoxifenamina, Mikromol™
Código de producto. 17982166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
17982166 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17982166 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0655.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de metoxifenamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxymethamphetamine Hydrochloride
CAS 10-3-5588
Nombres de analitos o componentes 2-Methoxymethamphetamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H17 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Methoxymethamphetamine hydrochloride, Methoxyphenamine hydrochloride, Methoxyphenaminium chloride, NSC 65644, Orthoxine hydrochloride, Ortodrinex hydrochloride, Proasma, dl-Orthoxine hydrochloride, o-Methoxymethamphetamine hydrochloride, Benzeneethanamine, 2-methoxy-N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, 2-methoxy-N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, o-methoxy-N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (7CI,8CI), (+/-)-Methoxyphenamine hydrochloride, dl-o-Methoxy-N,alpha-dimethylphenethylamine hydrochloride, o-Methoxy-N,alpha-dimethylphenethylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-9(12-2)8-10-6-4-5-7-11(10)13-3;/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CNC(C)Cc1ccccc1OC
Nombre IUPAC 1-(2-metoxifenil)-N-metilpropan-2-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 215.72
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1077 g/mol