Learn More
Cloruro de (metoximetil)trifenilfosfonio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456977 25 g 25 g
11466977 100 g 100 g
11476977 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14380.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4009-98-7 | C20H20ClOP | 342.80 g/mol
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride is used as a phase transfer catalyst and in the synthesis of taxol-A fragment. It is widely used in the synthesis of pharmaceutical product cephalotaxine, which is used as an antiviral and antitumor agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de (metoximetil)trifenilfosfonio se utiliza como catalizador de transferencia de fase y en la síntesis de fragmento de taxol-A. Se utiliza ampliamente en la síntesis del producto farmacéutico cefalotaxina, que se utiliza como un agente antiviral y antitumoral.
Solubilidad
Soluble en metanol y cloroformo. Se descompone en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4009-98-7
Fórmula molecular C20H20ClOP
Peso molecular (g/mol) 342.80
Número MDL MFCD00011800
Clave InChI SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methoxymethyl triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl triphenylphosphanium chloride, phosphonium, methoxymethyl triphenyl-, chloride, methoxymethyltriphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenyl-phosphonium chloride, triphenyl methoxymethyl phosphonium chloride, methoxy methyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2723798
Nombre IUPAC metoximetil(trifenil)fosfanio; cloruro
SMILES [Cl-].COC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Punto de fusión ∼190°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 924215
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in methanol and chloroform. It decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.81
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride