Learn More
Óxido de (metoximetil)difenilfosfina, TRC
Código de producto. 30481430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481430 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30481430 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM219615250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methoxymethyl)diphenylphosphine Oxide
CAS 4455-77-0
Fórmula molecular C14 H15 O2 P
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15O2P/c1-16-12-17(15,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,12H2,1H3
SMILES COCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC [metoximetil(fenil)fosforil]benceno
Peso molecular (g/mol) 246.242
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.081