Learn More
Óxido de (metoximetil)difenilfosfina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304364 5 g 5 g
11314364 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304364 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00912.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4455-77-0 | C14H15O2P | 246.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4455-77-0
Fórmula molecular C14H15O2P
Peso molecular (g/mol) 246.25
Número MDL MFCD00015451
Clave InChI OEPKDBQOTLDTNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxymethyl diphenylphosphine oxide, methoxymethyldiphenylphosphine oxide, diphenyl methoxymethyl phosphine oxide, phosphine oxide, methoxymethyl diphenyl, methoxymethyl diphenyl phosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl methoxymethyl, methoxymethyl phenyl phosphoroso benzene, acmc-1ahy3, cbmicro_008972
PubChem CID 78203
Nombre IUPAC [metoximetil(fenil)fosforil]benceno
SMILES COCP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
Punto de fusión 113°C to 120°C
Cantidad 5 g
Beilstein 649558
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.24
Porcentaje de pureza ≥98%